Fortfahren mit
Z2001
Zonisamide sodium salt
≥98% (HPLC), NO scavenger, powder
Synonym(e):
1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide sodium-potassium salt, Aleviatin sodium-potassium salt, Exceglan sodium-potassium salt, Excegram sodium-potassium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 301.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’950.00
CHF 1’657.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N2NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 301.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zonisamide sodium salt, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
Eisai
SMILES string
[Na]NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N2O3S.Na/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7;/h1-4H,5H2,(H-,9,11,12);/q-1;+1
InChI key
ZVBIRPKGWOVBLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Zonisamide sodium salt is an anti-epileptic and also scavenges nitric oxide (NO).
Zonisamide sodium salt is an anti-epileptic. It is effective in various animal epilepsy models and humans with both partial and generalized epileptic seizures. Zonisamide sodium salt also scavenges nitric oxide (NO).
Features and Benefits
This compound was developed by Eisai. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H8759209104ED2P
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
originator
Eisai
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to beige
color
off-white
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)