Merck
P3532
Sigma-Aldrich
Phenolrot
Bioreagent, Powder
Synonym(e):
Phenolsulfonphthalein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.38
Beilstein:
326470
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Produktbezeichnung
Phenolrot, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
dark red to dark brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Löslichkeit
1 M NaOH: 1 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChIKey
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phenolrot ist eine Phenolsulfonphthaleinverbindung. In schwach sauren Lösungen liegt es als sulfoniertes Hydroxychinon vor. In alkalischen Lösungen bildet der Farbstoff ein hydrophiles Dianion (ein kleines, rotes Anion und weist ein größeres konjugiertes System als das gelbe Hydroxychinon auf).
Anwendung
Phenolrot wird in der Biologie und Medizin üblicherweise als pH-Indikator verwendet. Es wird in mikrobiologische Kulturmedien für die Identifizierung von Escherichia coli-Stämmen integriert. Zu seinen klinischen Diagnoseanwendungen zählen die Untersuchung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren sowie die Bewertung der Tränenfunktion in der Ophthalmologie. Phenolrot wird auch als Tracer verwendet, um die Permeabilität der ilealen Schleimhautmembran zu bewerten und die Undichtigkeit von Wurzelfüllungen gegenüber Bakterien in der Zahnheilkunde zu untersuchen.
Geeignet als pH-Indikator
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Shin-Nosuke Uno et al.
Nature chemistry, 6(8), 681-689 (2014-07-24)
Single-molecule localization microscopy is used to construct super-resolution images, but generally requires prior intense laser irradiation and in some cases additives, such as thiols, to induce on-off switching of fluorophores. These requirements limit the potential applications of this methodology. Here
Sabine C Den Hartogh et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 56-67 (2014-09-05)
Understanding early differentiation events leading to cardiogenesis is crucial for controlling fate of human pluripotent stem cells and developing protocols that yield sufficient cell numbers for use in regenerative medicine and drug screening. Here, we develop a new tool to
Lynsey M Cree et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(6), 1410-1420 (2015-03-31)
Does maternal ageing and ovarian stimulation alter mitochondrial DNA (mtDNA) copy number and gene expression of oocytes and cumulus cells from a novel bovine model for human IVF? Oocytes collected from females with identical nuclear genetics show decreased mtDNA copy
Tatsuya Murakami et al.
ACS nano, 8(7), 7370-7376 (2014-06-20)
Surface engineering of mesoscopic metal nanoparticles to increase biocompatibility and cell interaction is important for improvement of their therapeutic properties. Here, we describe a strategy to stabilize mesoscopic metal nanoparticles and to enhance their cell interaction by stepwise addition of
Philipp Müller et al.
Cancer immunology research, 2(8), 741-755 (2014-06-12)
Antibody-drug conjugates (ADC) are emerging as powerful treatment strategies with outstanding target-specificity and high therapeutic activity in patients with cancer. Brentuximab vedotin represents a first-in-class ADC directed against CD30(+) malignancies. We hypothesized that its sustained clinical responses could be related