R3257
Resorufin Natriumsalz
redox indicator
Synonym(e):
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-on Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 1 mg/mL, opaque
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
InChIKey
TYXBZZBYMSVFPR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable