Fortfahren mit
73144
Resorufin
95%
Synonym(e):
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-on, NSC 12097
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 170.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.19
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-241-8
Beilstein/REAXYS Number:
174850
MDL number:
CHF 170.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC), 95%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
InChI key
HSSLDCABUXLXKM-UHFFFAOYSA-N
General description
Red fluorophore standard. Widely used in enzyme assay systems. Absorption and fluorescence of resorufin are pH dependent. Below the pKa (~6.0), Abs. shifts to ~ 480 nm and both E and fluorescence quantum yield are markedly lower. Resorufin is unstable in the presence of thiols such as dithiothreitol (DTT) and 2-mercaptoethanol.
Resorufin has high extinction coefficient and good chemical and photostability. These properties of resorufin make it perfect for its usage in inverse fluorescence assay to detect H2O2 by measuring the disappearance of its fluorescence upon horseradish peroxidase-mediated oxidation to a nonfluorescent derivative.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R4883R3257R4758
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.0% (HPLC), 95%
assay
~95%
assay
-
assay
≥90%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what is solubility of resorufin
    1 answer
    1. The solubility of this product has not been determined. However, various sources state that this material is soluble in DMSO and only sparingly soluble in water. The exact concentrations are not reported.