Merck
PRS3023
Sigma-Aldrich
Anti-Bcl-rambo antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BCL2-like 13 (apoptosis facilitator)
Größe auswählen
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 403.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCL2L13(23786)
Immunogen
a 15 amino acid peptide from near the center of human Bcl-rambo.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3023.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)