Merck
M0240000
Medronsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methylenediphosphonsäure, MDP, Medronsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH2[P(O)(OH)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.00
Beilstein:
1708494
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
medronic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
197-199 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
InChIKey
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Medronic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Claude Grison et al.
Carbohydrate research, 341(9), 1117-1129 (2006-04-19)
A direct and general access to D-glycosyl 3-, 5-, or 6-methylenediphosphonates, di-D-glycosyl 1,5-, 3,5-, 3,6-, 5,5-, or 6,6-methylenediphosphonates and dithymidine 3',5'-methylenediphosphonate is described. The method involves the one-pot alkylidenediphosphorylation of glycosyl or thymidine derivatives. No antiviral activity was detected against
Francis Biville et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 5(1), 37-45 (2003-04-04)
The addition of exogenous pyrophosphate increases the growth yield and cAMP synthesis in stationary phase when Escherichia coli is grown in minimal medium. Pyrophosphate increases the yield by altering the enterobactin uptake system. We studied the physiological effects and examined
Daocheng Wu et al.
Biomedical microdevices, 14(3), 497-510 (2012-01-27)
Methylenediphosphonate (MDP)-conjugated adriamycin liposomes (MDP-LADMs) were prepared using mild dynamic dialysis equilibrium method, and their targeted therapeutic effects against osteosarcomas and metastatic SOSP-M lung nodules were evaluated in vivo. The drug loading and encapsulation efficiency of the MDP-LADMs were measured
Ewa Matczak-Jon et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(8), 2357-2372 (2005-01-26)
The crystal structures of 3-methylpiperid-1-ylmethane-1,1-diphosphonic (2), 4-methylpiperid-1-ylmethane-1,1-diphosphonic (3), 2-ethylpiperid-1-ylmethane-1,1-diphosphonic (4), and 2-methylpiperid-1-ylmethane-1,1-diphosphonic (5) acids have been determined and are discussed with respect to their molecular organization and crystal-packing preferences. The chair conformation, predominant also in solution, favors equatorial positioning of
Hiroki Kuyama et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 22(8), 1109-1116 (2008-03-13)
Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS) has been one of the most powerful tools for analyzing protein phosphorylation. However, it is frequently difficult to detect phosphopeptides with high sensitivity by MALDI-MS. In our investigation of matrix/matrix-additive substances for improving the