524628
Phosphatase Inhibitor Cocktail IV
liquid, for the inhibition of serine/threonine and alkaline phosphatases
Synonym(e):
Phosphatase Inhibitor
Größe auswählen
CHF 125.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 125.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Phosphatase-Inhibitor-Cocktail Set IV, Phosphatase inhibitor Cocktail Set IV is a cocktail of three phosphatase inhibitors for the inhibition of both serine/threonine and alkaline phosphatases.
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Serin/Threonin- und alkalische Phosphatasen
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - (refers to pure substance)