PLA0023
Rabbit anti-H2AX Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
H2A histone family, H2A.X, H2A/X, H2AX, H2AX histone, histone H2A.x, member X
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:2,000-1:10,000
Hinterlegungsnummer
P16104
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... H2AX(3014)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)