Merck
V9131
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-Vinculin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
enhanced validation
clone hVIN-1, ascites fluid
Synonym(e):
Anti Vinculin, Vinculin Antibody, Vinculin Antibody - Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
hVIN-1, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 116 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Allgemeine Beschreibung
Der monoklonale Anti-Vinculin-Antikörper (Maus-IgG1-Isotyp) ist vom hVIN-1-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von immunisierten BALB/c-Mäusen hergestellt wird. Vinculin ist im Streifendesmosom von Glanzstreifen (Herzmuskel), in den Muskel-Sehnen-Übergängen (Skelettmuskeln), in neuromuskulären Endplatten und in den membranassoziierten Verdichtungszonen glatter Muskeln lokalisiert. Bei vielen Zelltypen, die eine virale Transformation durchlaufen, wird Vinculin zu Rosetten oder Podosomen umverteilt.
Spezifität
Markiert spezifisch Vinculin an Zell-Zell- und Zell-Substrat-Kontakten. Reagiert stark mit humanem Vinculin. Zeigt Kreuzreaktivität mit Glattmuskel-Metavinculin.
Monoklonale Antikörper gegen Vinculin färben Vinculin spezifisch an Zell-Zell- und Zell-Substrat-Kontakten in Gewebe und kultivierten Zellen durch indirekte Immunfluoreszenzmarkierung. Dieser Antikörper reagiert mit der 116-kDa-Vinculin-Bande im Immunoblot. Das Produkt reagiert mit Vinculin zahlreicher Spezies. Eine gute Reaktivität wird mit den Spezies Mensch, Rind, Huhn, Hund, Ratte, Maus, Truthahn und Xenopus erzielt. Der Antikörper zeigt Kreuzreaktivität mit Glattmuskel-Metavinculin.
Immunogen
Aufgereinigtes humanes Vinculin aus dem Uterus.
Anwendung
Der monoklonale Anti-Vinculin-Antikörper der Maus wird in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Western Blotting
  • Immunfluoreszenzfärbung
  • Immunhistochemie
Biochem./physiol. Wirkung
Vinculin ist ein Zytoskelett-Protein, das mit der zytoplasmatischen Seite von Adhärenz-Verbindungen (sowohl Zell-Zell-Verbindungen als auch Zell-Extrazellulärmatrix-Kontakten) assoziiert wird. Es fungiert als eines mehrerer interagierender Proteine, die an der Bindung von F-Aktin an die Membran beteiligt sind. Eine Sequenz von molekularen Interaktionen ist möglicherweise an der Transmembranmontage von Adhäsionsplaques beteiligt. Bei der Bildung von Adhäsionsplaques bindet die β-Untereinheit von Integrin an Talin. Talin bindet an Vinculin, das mit α-Aktinin und möglicherweise mit sich selbst interagiert. Da α-Aktinin an Aktinfilamente bindet und diese vernetzt, stellt Vinculin ein wichtiges Element bei der Transmembranverbindung zwischen extrazellulärer Matrix und dem zytoplasmatischen Mikrofilamentsystem dar.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reinforcement versus fluidization in cytoskeletal mechanoresponsiveness
Krishnan R, et al.
PLoS ONE, 4(5), e5486-e5486 (2009)
Vinculin and talin: focus on the myocardium
Zemljic-Harpf A, et al.
Journal of Investigative Medicine, 57(8), 849-855 (2009)
Somatic inactivation of the PHD2 prolyl hydroxylase causes polycythemia and congestive heart failure
Minamishima YA, et al.
Blood, 111(6), 3236-3244 (2008)
Prognostic significance of epidermal growth factor receptor phosphorylation and mutation in head and neck squamous cell carcinoma
Hama T, et al.
Oncologist, 14(9), 900-908 (2009)
Dystrophin-glycoprotein complex and vinculin-talin-integrin system in human adult cardiac muscle
Anastasi G, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 23(2), 149-159 (2009)
Artikel
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
Alle anzeigen
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.