Merck
P8811
Sigma-Aldrich
Protease aus Streptomyces griseus
powder, BioReagent, suitable for mouse embryo cell culture, ≥3.5 units/mg solid
Synonym(e):
Actinase E, Pronase E aus Streptomyces griseus
Größe auswählen
100 MG
CHF 75.40
1 G
CHF 385.00
5 G
CHF 1’320.00
CHF 75.40
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 75.40
1 G
CHF 385.00
5 G
CHF 1’320.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.75
CHF 75.40
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥3.5 units/mg solid
Methode(n)
cell culture | embryo: suitable
Verunreinigungen
starch, essentially free
Lagertemp.
−20°C
Spezifität
Eine Mischung aus mindestens drei proteolytischen Aktivitäten, einschließlich einer extrazellulären Serinprotease. Im Allgemeinen weisen Serinproteasen eine Vielzahl von Substratspezifitäten auf. Man nimmt an, dass diese durch ein aktives Zentrum vermittelt werden, das aus einem Asp-, einem His- und einem Ser-Rest im Molekül besteht. Dieses Enzym hydrolysiert bevorzugt Peptidbindungen auf der Carboxylseite von Glutamin- oder Asparaginsäure.
Anwendung
Dieses Enzym ist in einem höheren pH-Wert-Bereich aktiver als die bekannte alkalische Protease und zeigt sogar in 0,2 N NaOH-Lösung proteolytische Aktivität. Dieses Enzym ist für die Proteolyse von unlöslichen Proteinen und für die Strukturanalyse von Proteinen geeignet.
Protease wird typischerweise in Verfahren zur Nukleinsäureisolierung mit einer Inkubationszeit von 0,5–3,0 Stunden unter Zusatz von 0,2%igem Natriumdodecylsulfat und 10 mM EDTA eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Eine ungewöhnlich unspezifische Protease.
Qualität
Enthält ungefähr 25 % Calciumacetat.
Physikalische Eigenschaften
Vollständig inaktiviert durch Erwärmen bei 80 °C für 15–20 Minuten.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol (181 μg) Tyrosin pro min bei pH 7,5 und 37 °C produziert (Farbe vom Folin-Ciocalteu Reagenz).
Angaben zur Herstellung
Aus dem Flüssigmedium einer Kultur von S. griseus isoliert.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shantha K Mahadevaiah et al.
Nature, 586(7830), 612-617 (2020-08-21)
Single-cell RNA sequencing of embryos can resolve the transcriptional landscape of development at unprecedented resolution. To date, single-cell RNA-sequencing studies of mammalian embryos have focused exclusively on eutherian species. Analysis of mammalian outgroups has the potential to identify deeply conserved
S Blumberg et al.
European journal of biochemistry, 136(1), 151-154 (1983-10-17)
A series of 2-mercaptoacetyl-dipeptides, a potential group of metalloendopeptidase inhibitors, has been synthesized by coupling the N-hydroxysuccinimide ester of S-acetyl-2-mercaptoacetic acid with hydrophobic dipeptide methyl ester hydrochlorides, followed by hydrolysis with NaOH in aqueous methanol and acidification with HCl. Thus
J Erik Mylroie et al.
Environmental toxicology and chemistry, 40(3), 780-791 (2020-10-13)
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) is a perfluorinated compound used in many industrial and consumer products. It has been linked to a broad range of adverse effects in several species, including zebrafish (Danio rerio). The zebrafish embryo is a widely used vertebrate
Archana Vijaya Kumar et al.
Cancer science, 111(8), 2907-2922 (2020-06-24)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as signaling co-receptors by interaction of their sulfated glycosaminoglycan chains with numerous signaling molecules. In breast cancer, the function of heparan sulfate 2-O-sulfotransferase (HS2ST1), the enzyme mediating 2-O-sulfation of HS, is largely unknown. Hence, a
Yan Jiang et al.
Human gene therapy, 30(2), 179-196 (2018-07-20)
Hepatic stellate cells (HSCs) are the primary cell type responsible for liver fibrogenesis. Transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) and platelet-derived growth factor (PDGF) are key profibrotic cytokines that regulate HSC activation and proliferation with functional convergence. Dual RNA interference
Artikel
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the recommended reconstitution time for this product?
    1 answer
    1. This protease is solubilized at 37 °C in a concentration of 0.2 mg/mL in 10 mM sodium acetate/5 mM calcium acetate buffer, pH 7.5. The solution remains stable when refrigerated for 24 hours. There is no specified time for solubility.
      Helpful?
  2. What is the recommended expirtation date for P8811-100mg Lot #SLCB5965 rec'd 1/11/21?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services