P7627
6-Phosphogluconsäure Bariumsalz Hydrat
Grade VI, ≥90%, powder
Synonym(e):
6-PG-Ba, D-Gluconat-6-phosphat Bariumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Typ
Grade VI
Assay
≥90%
Form
powder
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)([O-])=O.[H]O[H].C
InChI
1S/C6H13O10P.CH4.H2O/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);1H4;1H2/p-3/t2-,3-,4+,5-;;/m1../s1
InChIKey
VINGHIAQWNFZIR-ZBHRUSISSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable