Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 72.80 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 148.00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 243.00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 912.00 |
Über diesen Artikel
CHF 72.80
Produktname
Phosphoenolbrenztraubensäure Tris-(cyclohexylammonium)-salz, ≥98% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
InChI key
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in the pyruvate kinase/lactate dehydrogenase enzyme kinetic assay
- in the reaction mixture to determine fructokinase activity of Zobellia galactanivorans
- in luminometry to determine the amount of ADP formed by measuring the increase in light output
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (enzymatic) | description ≥97% (enzymatic) | description ≥97% (enzymatic) | description phosphatase substrate |
| assay ≥98% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?