Merck
10109045001
Roche
Pyruvatkinase (PK)
from rabbit muscle
Synonym(e):
PK
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit muscle
Qualitätsniveau
Form
solution
Spezifische Aktivität
~200 units/mg protein (At 25 °C with PEP as the substrate.)
Verpackung
pkg of 1 mL (10 mg)
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
7.0-7.5
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Pyruvatkinase hat eine molare Masse von 237.000 und existiert als Tetramer. Jede Polypeptidkette dieses Tetramers hat eine molare Masse von 57.200. Dieses Enzym enthält zwei identische katalytische Partikel namens Protomere. Jedes dieser Protomere enthält zwei Polypeptidketten. Jedes Protomer enthält jeweils eine Stelle für Mn2+ und Phosphoenolpyruvat.[1]
Spezifität
Spezifische Aktivität: Ca. 200 U/mg bei +25 °C mit PEP als Substrat.
Anwendung
Pyruvatkinase (PK) wird als Probe in ATPase-Assays verwendet.[2][3]
Pyruvatkinase (PK) wird im Kinase-Assay eingesetzt.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Pyruvatkinase katalysiert die irreversible Umwandlung von Phosphoenolpyruvat und ADP zu Pyruvat und ATP unter Nutzung eines Protons. Der erste Schritt ist der Transfer der Phosphatgruppe von Phosphoenolpyruvat zu ADP, wobei ein gebundenes Enolat von Pyruvat und ATP gebildet wird. Im zweiten Schritt wird ein Proton zu dem Enolat hinzugefügt, um die Ketoform von Pyruvat zu bilden. Das Enzym weist auch weitere Aktivitäten auf, z. B. ATP- und Bicarbonat-abhängige ATPase, Phosphorylierung von Fluorid und Hydroxylamin, ATP-abhängige Phosphorylierung von Glycolat und Decarboxylierung von Oxaloacetat.[5]
Qualität
Verunreinigungen: <0,001 % GK, jeweils <0,002 % HK, „NADH-Oxidase“ und ATPase, jeweils <0,01 % Enolase, LDH und Myokinase
Physikalische Form
Lösung in 50 % Glycerin (v/v), pH-Wert ca. 6
Angaben zur Herstellung
Aktivator: PK benötigt Mg2+ (oder Mn2+, Co2+) und K+ (oder NH4+, Rb+) für die volle Aktivität.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
In vivo evidence for ATPase-dependent DNA translocation by the Bacillus subtilis SMC condensin complex
Wang X, et al.
Molecular Cell, 71(5), 841-847 (2018)
Ryo R Watanabe et al.
iScience, 26(5), 106626-106626 (2023-05-17)
F1-ATPase (F1) is an ATP-driven rotary motor protein ubiquitously found in many species as the catalytic portion of FoF1-ATP synthase. Despite the highly conserved amino acid sequence of the catalytic core subunits: α and β, F1 shows diversity in the
Matthias M Schneider et al.
Nature communications, 12(1), 5999-5999 (2021-10-16)
Molecular chaperones contribute to the maintenance of cellular protein homoeostasis through assisting de novo protein folding and preventing amyloid formation. Chaperones of the Hsp70 family can further disaggregate otherwise irreversible aggregate species such as α-synuclein fibrils, which accumulate in Parkinson's
The structure of the R2TP complex defines a platform for recruiting diverse client proteins to the HSP90 molecular chaperone system
Rivera-Calzada A, et al.
Structure, 25(7), 1145-1152 (2017)
Metabolic control and structure of glycolytic enzymes. 3. Dissociation and subunit structure of rabbit muscle pyruvate kinase.
M A Steinmetz et al.
Biochemistry, 5(4), 1399-1405 (1966-04-01)