L1254
L-Milch-Dehydrogenase aus Kaninchenmuskel
Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Synonym(e):
Anaerobe Laktat-Dehydrogenase, Lactat, NAD-Laktat-Dehydrogenase, (S)-Lactat: NAD+-Oxidoreduktase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit muscle
Typ
Type XI
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
600-1,200 units/mg protein
Mol-Gew.
140 kDa
Zusammensetzung
protein, 90-100%
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
white
Fremdaktivität
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Isoelektrischer Punkt: 8,4-8,6
Optimaler pH-Wert: 7,5.
Anwendung
- als Bestandteil der Aktivierungs- und Entspannungslösung bei der ATPase-Aktivität und isometrischen stationären Spannungsmessungen mit Muskelfasern
- bei Pyruvat-Kinase-Aktivitätsassays von Trypanosoma congolense
- bei Pyruvat-Kinase(PK)-Assays mit plastidischem PK-Enzym OsPK2 von Reis.
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Antikörper
Enzym
Inhibitor
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein