Merck
11666789001
Roche
Puffer in einem Behälter, vorgemischter PBS-Puffer, 10x
10X, Premixed, solurion (clear colorless)
Synonym(e):
PBS-Puffer
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
product name
Puffer in einem Behälter, vorgemischter PBS-Puffer, 10x, solution (clear, colorless), optimum pH ~7.0
Form
solution (clear, colorless)
Verpackung
pkg of 4 L
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
10 ×
Optimaler pH-Wert
~7.0
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
20-25°C
Allgemeine Beschreibung
Der vorgemischte PBS-Puffer (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) ist als 10-fach-Lösung erhältlich.
Anwendung
Puffer in einer Box, vorgemischter PBS-Puffer, 10X wurde wie folgt verwendet:
  • zum Lösen von Candida albicans, um sein Inokulum herzustellen
  • in Western Blot, um die Poly(vinylidenfluorid)(PVDF)-Membranen, die mit an Meerrettichperoxidase (HRP) konjugierten Sekundärantikörpern inkubiert wurden, zu waschen
  • zum Resuspendieren von Rückständen zum Prüfen von behandelten Hundeseren auf Antikörper gegen Inselzellen und Stammzellen aus Fettgewebe
Puffer in einer Schachtel, vorgemischter PBS-Puffer, 10x, wurde in der Immunhistochemie und Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendet.
Qualität
Abwesenheit von Kontaminanten: Nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren frei von DNase und RNase.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wayan Larissa Demolsky et al.
European journal of dentistry (2021-12-23)
Oral candidiasis is an infection caused by pathogenic fungi Candida albicans, with a considerably high prevalence of 20 to 72%. Indian camphorweed (Pluchea indica) also known as "beluntas" as the local name has been known as a traditional medicine in
Tracy D Ainsworth et al.
The ISME journal, 9(10), 2261-2274 (2015-04-18)
Despite being one of the simplest metazoans, corals harbor some of the most highly diverse and abundant microbial communities. Differentiating core, symbiotic bacteria from this diverse host-associated consortium is essential for characterizing the functional contributions of bacteria but has not
Anna Gooch et al.
PloS one, 14(9), e0218688-e0218688 (2019-09-20)
We previously reported that allogeneic, intraperitoneally administered "Neo-Islets," composed of cultured pancreatic islet cells co-aggregated with high numbers of immunoprotective and cytoprotective Adipose-derived Stem Cells, reestablished, through omental engraftment, redifferentiation and splenic and omental up-regulation of regulatory T-cells, normoglycemia in
Oluwaseun Adebayo Bamodu et al.
Cancers, 13(16) (2021-08-28)
prostate cancer (PCa) is a principal cause of cancer-related morbidity and mortality. Castration resistance and metastasis are clinical challenges and continue to impede therapeutic success, despite diagnostic and therapeutic advances. There are reports of the oncogenic activity of genetic suppressor
Anna Gooch et al.
PloS one, 14(9), e0218688-e0218688 (2019-09-20)
We previously reported that allogeneic, intraperitoneally administered "Neo-Islets," composed of cultured pancreatic islet cells co-aggregated with high numbers of immunoprotective and cytoprotective Adipose-derived Stem Cells, reestablished, through omental engraftment, redifferentiation and splenic and omental up-regulation of regulatory T-cells, normoglycemia in