CLS3516
Corning® Costar® TC-behandelte Multiwellplatten
size 6 wells, clear, polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene plate
round clear wells
Beschreibung
growth area 9.5 cm2
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 50 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 3516
Größe
6 wells
Well-Durchm.
34.8 mm
Well-Volumen
16.8 mL
Well-Arbeitsvolumen
1.9-2.9 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Zur Kultivierung von SaOS-2-Zellen
- Zur Erzeugung stabiler Zelllinien
- Zum Ausplattieren und zur Differenzierung von Zellen für die Echtzeit-Reverse-Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Flacher Boden für verbesserte Stabilität.
- Speziell behandelt für optimaleZellhaftung.
- Gewährleistung der Sterilität durch Gamma-Bestrahlung.
- Pyrogenfrei, zur Gewährleistung einer sicheren Umgebungfür die Zellkultur.
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)