P3895
Phosphatase alkalisch aus menschlicher Placenta
≥10 units/mg solid (in glycine buffer)
Synonym(e):
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Spezifische Aktivität
≥10 units/mg solid (in glycine buffer)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ALPP(250)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable