Fortfahren mit
C8052
Cholera Toxin
from Vibrio cholerae, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, A-B type toxin
Cholera Toxin from Vibrio cholerae
Synonym(e):
CTX, Choleraenterotoxin, Choleragen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 350.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 604.00
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’070.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
CHF 350.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Choleratoxin aus Vibrio cholerae, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ~5% Lowry-TCA
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Cholera-Toxin gehört zur Toxinfamilie der AB5-Untereinheit. Es besteht aus einer einzelnen A-Untereinheit, die für die ADP-Ribosylierung verantwortlich ist, und fünf B-Untereinheiten, die einen pentameren Ring bilden und Funktionen bei der Bindung an Zelloberflächenrezeptoren und der Internalisierung aufweisen. Die A-Untereinheit katalysiert die ADP-Ribosylierung der α-Untereinheit des stimulierenden G-Proteins (Gαs), was zu einer erhöhten Adenylylcyclaseaktivität und einem erhöhten cAMP-Spiegel führt. Außerdem ADP-ribosyliert es Transducin und Tubulin.
Cholera-Toxin und seine A-Untereinheit werden aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Adenylylcyclase häufig zur Untersuchung von Signalübertragungsmechanismen verwendet. Darüber hinaus wirkt Cholera-Toxin als Adjuvans, indem es die Reaktionen von B-Lymphozyten und Typ-2-T-Helferzellen durch Hemmung der Interleukin-12-Produktion stimuliert. Die nicht toxische B-Untereinheit (CTB) bindet an das Gangliosid GM1 und eignet sich daher für die Markierung von Mikrogliazellen in der neurologischen Forschung. Es hat sich auch als ausgezeichneter Tracer für axonale Transportstudien mit immunhistochemischen Methoden erwiesen.
Application
Das Cholera-Toxin von Vibrio cholerae wird in Toxin-Neutralisationsassays zur Beurteilung der Zytotoxizität von Zellen verwendet.
Choleratoxin aus Vibrio cholerae wird als positive Kontrolle im cAMP(cyclisches AMP)-Assay für Enterotoxine eingesetzt. Es wird als Ergänzung zu Zellkulturmedien von Primärtumoren und Epithelzellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Toxin, das aus einer A-Untereinheit (27 kDa) besteht, die von fünf B-Untereinheiten (jeweils etwa 12 kDa) umgeben ist, die das Toxin an Ganglosid GM1 auf der Zelloberfläche binden.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Packungsgröße basiert auf dem Proteingehalt.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Tris-Puffersalzen, Natriumchlorid, Natriumazid und Natrium-EDTA
Preparation Note
Bei einer Rekonstitution zu 1 mg/ml in Wasser enthält die Lösung 0,05 M Tris-Puffersalze bei einem pH-Wert von 7,5, 0,2 M NaCl, 0,003 M NaN3 und 0,001 M Natrium-EDTA. Rekonstituierte Lösungen im Kühlschrank aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8180C9903C3741
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
composition
Protein, ~5% Lowry-TCA
composition
Protein, ~5% Lowry
composition
Protein, ~5% Lowry
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choleratoxin aus Vibrio cholerae
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8052-.5MG04061833521595
C8052-2MG04061833521618
C8052-1MG04061833521601
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. How is packaged the product inside the metal can (glass, plastic pouch, absorber...)?
    1 answer
    1. Currently, the Cholera Toxin is packaged in an amber glass vial.
      Helpful?
  2. Can I dilute the stock solution further with water 1:100 to get 10ng/ml ? if yes how to store it ?
    1 answer
    1. Dilution of the cholera toxin to 10 ng/mL in water is possible. Storage is recommended at 2-8 °C to avoid freezing, as stability in solution at -20 °C has not been determined.
      Helpful?
  3. Can the solution (1mg/ml) be stored at -20?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution at -20C is undetermined. The recommended storage for the reconstituted solution is at 2–8 °C. Please refer to the Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/527/c8052dat-ms.pdf
      Helpful?
  4. Can the lyophilized powder be stored at room temperature prior to reconstitution?
    1 answer
    1. As listed in the Product Data Sheet, the lyophilized powder must be stored at 2–8°C. The product, as supplied, is stable for 3 years when stored properly.
      Please see the Data Sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/527/c8052dat-ms.pdf
      Helpful?
  5. Hey, Can this product be reconstituted to a solution and administered to mice for systemic upregulation of immune cells?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in animal models, however, the preparation does contain sodium azide as a preservative. Azide is reported to have an LD50 of 19 mg/kg in mouse by I.V. route. This is not a sterile preparation, solutions would require filter sterilization prior to in vitro or in vivo use. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/527/c8052dat-ms.pdf
      Please see the following link to review a publication regarding the toxicity of azides:
      https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15563650.2021.1906888#:~:text=Within%20a%20year%20of%20its,kg%20%5B14%2C15%5D.
      Helpful?
  6. At what temperature and duration do I need to autoclave liquid with cholera toxin to be able to dispose of it?
    1 answer
    1. Please refer to the SDS for disposal recommendations. Disposal methods are listed in section 6.3, including autoclaving, incineration, and chemical disinfection.
      Consult with facility or municipal EHS authorities to ensure proper guidelines are followed. See the link below to review the SDS:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/c8052
      See the link below to an NIH publication that may also be helpful.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218626/
      Helpful?
  7. Is Product C8052, Cholera enterotoxin, sterile?
    1 answer
    1. It is not necessarily sterile, but the solution can be filter sterilized using a 0.2 micron pore size filter.
      Helpful?
  8. What is the molecular weight Product C8052, Cholera enterotoxin?
    1 answer
    1. Although the molecular weight is not part of our specifications for this product, it has been reported to be 84 kDa in Biochimica Biophysica Acta, 492, 303 (1977).
      Helpful?
  9. What is the shelf life of Product C8052, Cholera enterotoxin?
    1 answer
    1. Each lot of C8052 is given a retest date of three years from the QC acceptance date.
      Helpful?
  10. How is the activity of Product C8052, Cholera enterotoxin, expressed?
    1 answer
    1. The activity is expressed in terms of units/mg of protein and not as units/mL.
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review