Merck
P1009
Sigma-Aldrich
1,2-Propandiol
Synonym(e):
Propylenglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
Beilstein:
1340498
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves