Merck
102466
Sigma-Aldrich
Ethylenglycol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
1,2-Ethandiol
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
Beilstein:
505945
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352137
eCl@ss:
39020501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
752 °F
Expl.-Gr.
15.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylenglycol (EG) ist ein Polyol mit einem breiten Anwendungsspektrum in der Industrie. Die Herstellung von Ethylenglycol aus Cellulose wurde beschrieben. Es kann auch aus fossilen Brennstoffen (Petroleum, Erdgas und Kohle) und aus mittels Biomasse gewonnenen Ressourcen hergestellt werden.
Anwendung
Ethylenglykol eignet sich als Reagens in Cyclokondensationsreaktionen mit Aldehyden und Ketonen zur Bildung von 1,3-Dioxolanen.
Es kommt in den folgenden Anwendungen zum Einsatz:
  • als Trägerflüssigkeit während der Herstellung von dilatantem Fluid (aus Kieselgel-Nanopartikeln)
  • zur Herstellung von Lösungen für die Vitrifikation und zu deren Vorbereitung zur Kryokonservierung von Mausembryonen
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 102466-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 102466-2.5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - open cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Siloxanes as temporary tethers in [2+2] photocycloadditions
Crimmins MT and Guise LE
Tetrahedron Letters, 35(11), 1657-1660 (1994)
Sulfonated charcoal, a mild and efficient reagent for the preparation of cyclic acetals, dithioacetals and benzodioxepines
Patney HK
Tetrahedron Letters, 32(3), 413-416 (1991)
Ethylene glycol: properties, synthesis, and applications.
Yue H, et al.
Chemical Society Reviews, 41(11), 4218-4244 (2012)
Mouse embryo cryopreservation utilizing a novel high-capacity vitrification spatula.
Tsang WH and Chow KL.
Biotechniques, 46, 550-552 (2009)
Study on magnetorheological shear thickening fluid.
Zhang X, et al.
Smart Materials and Structures, 17(1), 015051-015051 (2008)
Verwandter Inhalt
Für ein erfolgreiches Screening nach Wirkstoffzielen und die Entdeckung von Leitstrukturen sind getestete, prozesssichere Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für einen hohen Durchsatz erforderlich. Finden Sie die richtigen Werkzeuge für Ihre CRO-, Pharma- oder Biotech-Prozesse für das Screening von kleinen Molekülen und Biologika sowie für robuste Immunogenitätstests zur Therapiesicherheit.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.