O9264
N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-Homoserinlacton
≥98% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-Homoserinlacton,
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(20)14-17(21)19-16-12-13-23-18(16)22/h16H,2-14H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
InChIKey
YQFJJDSGBAAUPW-INIZCTEOSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable