Fortfahren mit
07028
N-Decanoyl-L-homoserin-lacton
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]-decanamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 186.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H25NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.35
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
MDL number:
CHF 186.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -24±3°, c = 0.2 in methanol
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)/t12-/m0/s1
InChI key
TZWZKDULKILUPV-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Decanoyl-L-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation[9]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537276887351481
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]/D -24±3°, c = 0.2 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)