Merck
MAK218
Sigma-Aldrich
Screening-Assaykit für den TACE-Inhibitor
Sufficient for 100 Fluorometric tests
Synonym(e):
ADAM Metallopeptidase Domäne 17, Screening-Assaykit für den ADAM17-Inhibitor, Screeningkit für das Tumornekrosefaktor-α-konvertierende Enzym
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ADAM17(6868)
mouse ... ADAM17(11491)
rat ... ADAM17(57027)
Allgemeine Beschreibung
Das Tumornekrosefaktor-a-konvertierende Enzym (TACE; ADAM17) ist ein Mitglied der ADAM-Proteinfamilie (A Disintegrin And Metalloprotease), die an Zell-Zell- und Zell-Matrix-Interaktionen beteiligt ist. TACE aktiviert den Notch-Signalweg in den Epidermiszellen und spielt eine entscheidende Funktion bei der Aufrechterhaltung der Barrierefreiheit. Es ist auch am Prozess der Neurogenese und des Muskelaufbaus beteiligt.
Anwendung
Das Screening-Assaykit für den TACE-Inhibitor wurde in Assays zur TACE(TNFa-konvertierendes Enzym)-Aktivität eingesetzt.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
Eignung
Geeignet für das Screening von TACe-Inhibitoren.
Prinzip
Das Screening-Assaykit für den TACE-Inhibitor ist ein schneller, einfacher und empfindlicher Assay, der für Hochdurchsatzscreeningverfahren von TACE-Inhibitoren geeignet ist. TACE hydrolysiert ein FRET-markiertes Substrat zur Freisetzung eines fluoreszierenden Produktes (λex = 318/λem = 449 nm), proportional zur vorhandenen enzymatischen Aktivität.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • TACE Assay Buffer
  • TACE Substrate
  • TACE Enzyme
  • Inhibitor Control, 0.1 mM GM6001
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joseph Dosch et al.
Oncotarget, 8(39), 65090-65099 (2017-10-17)
ADAM17 (a disintegrin and metalloproteinase 17)/TACE (TNFα converting enzyme) has emerged as a potential therapeutic target in colorectal cancer (CRC) and other cancers, due in part to its role in regulating various tumor cell surface proteins and growth factors and
Questions
  1. What is the quantity of Zinc present in the Assay buffer?
    1 answer
    1. The quantity of zinc is considered proprietary and cannot be disclosed.