Fortfahren mit
NYLM-RO
Roche
Nylonmembranen, positiv geladen
roll W × L 0.3 m × 3 m, sheet W × L 10 cm × 15 cm, sheet W × L 20 cm × 30 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 sheets
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 454.00
10 sheets
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 779.00
1 roll
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'050.00
CHF 924.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NA.54
Roll w × l:
0.3 m × 3 m
Packaging:
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
CHF 454.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
manufacturer/tradename
Roche
roll W × L
0.3 m × 3 m
sheet W × L
10 cm × 15 cm , 20 cm × 30 cm
storage temp.
20-25°C
General description
Mikroporöse Nylon-66-Membran auf einem Polyesterträger, die positiv geladene (pH 3 - 10) quaternäre Ammoniumgruppen trägt.
Oberflächeneigenschaften: Porengröße 0,45 μm
Application
  • Aufgrund ihrer physischen und chemischen Eigenschaften sind Nylonmembrane besonders nützlich als Matrix zur Hybridisierung mit nicht radioaktiv (z. B. digoxigenin- oder biotin-)markierter und radioaktiv (z. B. [32P]-, [35S]-, [3H]-)markierter DNA, RNA oder oligonukleotiden Sonden: Southern Blots[1]
  • Northern Blots[2]
  • Dot Blots
Diese wurden zur Anzeige der stärksten Signale und des niedrigsten Hintergrunds beim Farb- oder Chemilumineszenz-Nachweis von digoxigenin-markierten Hybriden entwickelt.
Features and Benefits
Mikroporöse Nylon-66-Membran auf einem Polyesterträger, die positiv geladene quaternäre Ammoniumgruppen trägt.
Inhalt: Membrane
Analysis Note
Mit Southern-Blot-Verfahren unter Verwendung des DIG-Systems auf homogenen DNA-Nachweis funktionsgetestet.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
116990750011535658067
roll W × L
0.3 m × 3 m
roll W × L
-
roll W × L
-
roll W × L
-
packaging
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
packaging
pkg of 50 discs (82 mm diameter)
packaging
-
packaging
pkg of 50 ea
storage temp.
20-25°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
sheet W × L
10 cm × 15 cm , 20 cm × 30 cm
sheet W × L
-
sheet W × L
-
sheet W × L
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)