Merck
10916
Sigma-Aldrich
Acetylaceton
Wacker Chemie AG, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
AcAc, 2,4-Pentandion
Größe auswählen
1 KG
CHF 74.70
25 KG
CHF 1’610.00
185 KG
CHF 4’820.00
CHF 74.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 74.70
25 KG
CHF 1’610.00
185 KG
CHF 4’820.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
741937
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39021208
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
bp:
140.4 °C (lit.)
CHF 74.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
662 °F
Expl.-Gr.
11.4 %
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Methode(n)
GC/GC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
pH-Wert
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 1 in 8 parts
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChIKey
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetylaceton ist ein chelatbildender Ligand und bildet metallorganische Komplexe, die als Zusätze für Benzin und Schmiermittel, Trocknungsmittel für Lacke und Druckfarben, Fungizide, Insektizide und Farben eingesetzt werden. Es ist ein selektives Extraktionsreagens zur Bestimmung von Molybdän in Eisenwerkstoffen[1].
Anwendung
Acetylaceton diente zur Herstellung von Y203-, La203- und La2CuO4- Dünnschichten[2] und des Titanat-Anatas-Zweiphasen-Photokatalysators[3].
Sonstige Hinweise
Preise für Großmengen auf Anfrage
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nitrogen- sensitized Dual Phase Titanate/Titania for Visible-light Driven Phenol Degradation.
Hua CY, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 1962012, 518-527 null
Growth and characterization of thin films of Y203, La203 and La2CuO4.
Gao YM, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 90(2), 228-233 (1991)
Analytical Solvent Extraction of Molybenum Using Acetylacetone.
McKaveney JP and Freiser H.
Analytical Chemistry, 29(2), 290-292 (1957)
Giuliano Alagona et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(35), 10173-10188 (2010-08-03)
The catalytic effect of explicit water molecules on the keto-enol tautomerism in a system of biological interest (enolpyruvate) has been investigated at the B3LYP/6-31++G** level by exploring the potential energy surface in the presence of 1 or 2 water molecules
Haymo Pircher et al.
The Journal of biological chemistry, 286(42), 36500-36508 (2011-09-01)
The human fumarylacetoacetate hydrolase (FAH) domain-containing protein 1 (FAHD1) is part of the FAH protein superfamily, but its enzymatic function is unknown. In the quest for a putative enzymatic function of FAHD1, we found that FAHD1 exhibits acylpyruvase activity, demonstrated