Merck
325902
Sigma-Aldrich
Scandium(III)-nitrat Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Scandium trinitrate hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Trinitric acid scandium salt hydrate
Größe auswählen
1 G
CHF 173.00
5 G
CHF 543.00
CHF 173.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 173.00
5 G
CHF 543.00
About This Item
Lineare Formel:
Sc(NO3)3·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.97 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 173.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder and chunks
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~4
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
InChIKey
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Scandium(III)-nitrathydrat kann als Vorläufer für Folgendes verwendet werden:
  • Herstellung von dichten und rissfreien Scandium-stabilisierten Zirkoniumdioxid(ScSZ)-Dünnfilmen durch elektrostatische Spray-Ablagerung.
  • Herstellung von Scandium-eingebundenem Indiumoxid-Halbleiter, der als Elektronentransportschicht in einem lichtemittierenden Feldeffekttransistor (LEFET) dient.
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)