Wichtige Dokumente
M3546
Molekulargewichtsmarker für den ultraniedrigen Bereich (M.W. 1.060-26.600)
Synonym(e):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Empfohlene Produkte
Verwendung
vial sufficient for 400 applications on large gels (16 × 18 cm)
vial sufficient for 800 mini-gels (10 × 10 cm)
Qualitätsniveau
100
200
Verpackung
vial of 200 μL
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of various acids and compounds by molecular weight: PAA, PEI, PIDADMACl, PAS, cationic dextran, chitosan