Wichtige Dokumente
MWGF70
Gel Filtration Markers Kit for Protein Molecular Weights 6,500-66,000 Da
Synonym(e):
Gel Filtration Protein Ladder
Größe auswählen
CHF 563.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 563.00
Empfohlene Produkte
Form
solid
Methode(n)
protein quantification: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?