Fortfahren mit
C6210
Farbmarker Ultra-niedrige Reichweite (MW 1.060–26.600)
Synonym(e):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 210.00
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 766.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
CHF 210.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
storage temp.
−20°C
Application
Für die Anwendung in Tris-Tricin SDS-PAGE.
Packaging
Jedes Vial enthält 200 μl eine Lösung von sechs Farbstoff-konjugierten Polypeptiden in 10 mM Tris-HCl, pH 7.0, 0.5% SDS, 2 mM EDTA, 4 M Harnstoff, 33% Glycerin und 0.01% Natriumazid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3546C1992SDS7B2
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200, 400
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
usage
 vial sufficient for 400 applications on large gels (16 × 18 cm),  vial sufficient for 800 mini-gels (10 × 10 cm)
usage
-
usage
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)