M3509
β,γ-Methylenguanosin-5′-triphosphat Natriumsalz
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
GMPPCP, GppCp, Guanosin-5′-[(β,γ)-methyleno]triphosphat Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C11H18N5O13P3.Na.H/c12-11-14-8-5(9(19)15-11)13-2-16(8)10-7(18)6(17)4(28-10)1-27-32(25,26)29-31(23,24)3-30(20,21)22;;/h2,4,6-7,10,17-18H,1,3H2,(H,23,24)(H,25,26)(H2,20,21,22)(H3,12,14,15,19);;
InChIKey
LJQPGKRRFLMZPX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable