Fortfahren mit
M7510
ββ,γ-Methylenadenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz
≥95%, P2X purinoceptor agonist, solid
Synonym(e):
AMP-PCP Dinatriumsalz, Adenylylmethylendiphosphonat Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 101.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 210.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 344.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’130.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N5Na2O12P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
549.17
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95%
Form:
solid
CHF 101.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ββ,γ-Methylenadenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz, ≥95%, solid
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.2Na/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-31(24,25)28-30(22,23)4-29(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t5-,7-,8-,11-;;/m1../s1
InChI key
KZCUOVRMGTZINH-LYYWGVPGSA-L
Application
ββ,γ-Methylenadenosin-5′-triphosphatdinatriumsalz wird als interner Standard für die UDP-Hexoseanalyse mit Ionenpaar-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Selektiver P2X-Purinrezeptor-Agonist, der potenter als ATP, aber weniger potent wie α,β-Methylen-L-adenosin-5′-triphosphat ist.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite P2 Receptors: P2X Ion Channel Family im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Physical form
Hygroskopischer Feststoff
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0260A6885M6517
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)