Fortfahren mit
A2647
Adenosin-5′-(β,γ-imido)triphosphat Tetralithiumsalz Hydrat
≥93% (HPLC), natural (organic), powder
Synonym(e):
βγ-Imidoadenosin-5′-triphosphat Tetralithiumsalz, AMP-PNP, ATP[β,γ-NH], Adenylyl-imidodiphosphat Tetralithiumsalz, App(NH)p
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 111.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 441.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’230.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17N6O12P3 · xLi+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.20 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
6047109
Assay:
≥93% (HPLC)
Biological source:
natural (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
CHF 111.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-(β,γ-imido)triphosphat Tetralithiumsalz Hydrat, ≥93% (HPLC), powder
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H17N6O12P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
PVKSNHVPLWYQGJ-KQYNXXCUSA-N
Application
Adenosine 5′-(β,γ-imido)triphosphate lithium salt hydrate has been used in a study to research the effects of monovalent cations Li+, Na+, K+, NH4+, Rb+ and Cs+ on the solid and solution structures of the nucleic acid components. Adenosine 5′-(β,γ-imido)triphosphate lithium salt hydrate has also been used in a study to determine that antidepressants inhibit interferon-γ-induced microglial production of IL-6 and nitric oxide.
Biochem/physiol Actions
A non-hydrolyzable ATP analog. AMP-PNP competitively inhibits ATP-dependent enzyme systems, such as glutamine synthetase. It inhibits a number of enzymes which require the hydrolysis of ATP such as DNA topoisomerase II, SV40 large T-antigen helicase and a number of kinases. Blocks ATP-sensitive calcium-dependent potassium channels.
Preparation Note
A 10 mg/mL stock solution may be made, aliquoted and stored at -70 °C for up to 3 months.
Disclaimer
AMP-PNP is very unstable in acidic conditions; rapidly hydrolyzes to the phosphoramidate and inorganic phosphate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1388M3763G0635
biological source
natural (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥75% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
off-white
color
-
color
white
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)