L8005
β-Lactoglobulin B from bovine milk
≥90% (PAGE)
Synonym(e):
β-LG, Bos d 5, beta-LG
Größe auswählen
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (PAGE)
Form
powder
Mol-Gew.
18,276 Da by calculation
Methode(n)
HPLC: suitable
electrophoresis: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... LGB(280838)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- a protein standard in SDS-polyacrylamide electrophoresis for quantification of milk protein fractions[4]
- in the calibration of reversed phase- high-performance liquid chromatography (HPLC) for caseins quantification[5]
- for immobilization on the biosensor surface and a calibration standards in biosensor assay[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)