Merck
L9507
Lactoferrin aus Kuhmilch
≥85% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Bos d LF, Lactotransferrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
powder
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine milk
Mol wt:
~87 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
~87 kDa
technique(s)
fractionation: suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... LTF(280846)
Application
Lactoferrin wurde für die Fraktionierung von Lactoperoxidase und Lactoferrin aus Rindermolke mithilfe einer Kationenaustausch-Membran verwendet. Es wurde zum Nachweis von Lactoferrin und Immunglobulin G in tierischer Milch mittels neuer Immunsensoren genutzt.
Biochem/physiol Actions
Lactoferrin ist ein eisenbindendes Protein. Es ist dem Eisentransportprotein Transferrin strukturell ähnlich, hat jedoch eine wesentlich höhere (250-fach) Affinität zum Eisen. Lactoferrin ist reichlich im Colostrum vorhanden und in geringen Mengen auch in Tränen, Speichel, Schleimsekretionen und in den sekundären Granula von Neutrophilen. Es wird durch Schleimhaut-Epithel und Neutrophile erzeugt und von diesen Zellen als Reaktion auf inflammatorische Stimuli freigesetzt. Durch seine Fähigkeit zur Sequestrierung von Eisen und zur Durchdringung der Zellwände von Bakterien mittels Bindung an Lipopolysaccharide mit seinem N-Terminus hemmt es das Bakterienwachstum. Lactoferrin kann eine Virusinfektion hemmen, indem es an das virale Hüllprotein bindet. Somit wird die bindende Domäne blockiert und eine Virus-Zell-Fusion verhindert. Lactoferrin scheint die Wirtsabwehrsysteme zu aktivieren, was teilweise durch Stimulation der Freisetzung des Neutrophilenaktivators Interleukin-8 bewirkt wird. Es kann auch an der Antikörper- und Interleukinsynthese, der Lymphozytenproliferation und der Komplementaktivierung beteiligt sein.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)