Merck
C9584
Sigma-Aldrich
Carboxypeptidase B aus Schweinepankreas
lyophilized powder
Synonym(e):
Peptidyl-L-lysin-(L-arginin)-hydrolase, Protaminase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
Porcine pancreas
Qualität
Proteomics Grade
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥125 units/mg protein
Mol-Gew.
34,000 Da± 600
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Zusammensetzung
Protein, 40-70%
Fremdaktivität
carboxypeptidase A ≤1%
chymotrypsin ≤0.1%
trypsin ≤5%
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
InChIKey
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Carboxypeptidase B wurde in einer Studie zur Entwicklung eines nicht-invasiven Schwangerschaftstests zur Verwendung bei in Gefangenschaft gehaltenen und wildlebenden Eisbären verwendet. Carboxypeptidase B wurde in einer Studie zur Identifizierung neuer potenzieller Biomarker für akute Pankreatitis verwendet.
Das Enzym von Sigma wurde für die Entwicklung eines homogenen zeitaufgelösten Fluorszenz-Assays (HTRF) zur Messung der Carboxypeptidase-B-Aktivität in einem miniaturisierten Screening-Format mit hohem Durchsatz verwendet. Es wurde auch für die Beurteilung der Auswirkung von C-terminalen Lysinen in humanem, an Bifidobacterium bindendem Plasminogen verwendet. Die Wirkung der Behandlung mit Carboxypeptidase B, welche eine C-terminale lysinspezifische Endopeptidase ist, wird mittels flusszytometrischer Analyse gemessen.
Biochem./physiol. Wirkung
Carboxypeptidase B ist ein proteolytisches Enzym, das zu einer raschen Hydrolyse von Peptidbindungen zur Freisetzung bestimmter Carboxyl-terminaler basischer Aminosäuren aus Peptiden und Proteinen fähig ist. Seine Molekularmasse beträgt 34,300 ±600 Da. Es enthält ein nicht dialysierbares Gramm Zinkatom pro Mol. Die Enzymaktivität wird gehemmt durch die Metallchelatbildner 1,10-Phenanthrolin, 8-Hydroxyquinolin-5-sulfonsäure und 2,2′-Dipyridyl.
Verpackung
Packungsgrösse bezogen auf den Proteingehalt.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolisiert 1,0 μMol Hippuryl-L-arginin pro Minute bei pH-Wert 7,65 und 25 °C.
Physikalische Form
Enthält HEPES-Puffersalze, Zinkchlorid und Kohlenhydrat
Angaben zur Herstellung
Mit Protease-Inhibitor, AEBSF, behandelt, um Serinprotease-Aktivität auszuschalten.
Hinweis zur Analyse
Proteingehalt mittels Biuret-Reaktion bestimmt.
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marc Ferrer et al.
Analytical biochemistry, 317(1), 94-98 (2003-05-06)
An epitope-unmasking, homogeneous time-resolved fluorescence (HTRF) assay has been developed for measuring carboxypeptidase B (CPB) activity in a miniaturized high-throughput screening format. The enzyme substrate (biotin-RYRGLMVGGVVR-OH) is cleaved by CPB at the C terminus, causing release of the C-terminal Arg
Andrew Lee et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(18), 11560-11574 (2011-08-13)
This article describes the use of capillary electrophoresis (CE) to examine the influence of different cations (C(+); C(+) = Na(+) and tetra-n-alkylammonium, NR(4)(+), where R = Me, Et, Pr, and Bu) on the rates of denaturation of bovine carbonic anhydrase
E Curry et al.
Theriogenology, 78(2), 308-314 (2012-04-28)
Currently, there is no method of accurately and non-invasively diagnosing pregnancy in polar bears. Specific proteins may exhibit altered profiles in the feces of pregnant bears, but predicting appropriate candidate proteins to investigate is speculative at best. The objective of
Lawrence L K Leung et al.
Advances in experimental medicine and biology, 632, 61-69 (2008-11-26)
Thrombin-activatable procarboxypeptidase B (proCPB or thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor or TAFI) is a plasma procarboxypeptidase that is activated by the thrombin-thrombomodulin complex on the vascular endothelial surface. The activated CPB removes the newly exposed carboxyl terminal lysines in the partially digested
Saurabh Chatterjee et al.
Free radical biology & medicine, 46(4), 454-461 (2008-12-04)
Post-translational modification of proteins due to exposure to radicals and other reactive species are markers of metabolic and inflammatory oxidative stress such as sepsis. This study uses the nitrone spin-trap DMPO and a combination of immuno-spin trapping and mass spectrometry