Wichtige Dokumente
L5025
Leflunomid
Immunosuppressant
Synonym(e):
5-Methylisoxazol-4-(4-trifluormethyl)-carboxanilid
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
166.5 °C
Löslichkeit
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DHODH(1723)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)