Fortfahren mit
G7641
Monosialogangliosid GM1 aus Rinderhirn
≥95% (TLC), lyophilized powder, sialoglycolipid
Synonym(e):
Gangliosid GM1, monosialo
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 121.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 589.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’000.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95%
Form:
lyophilized powder
CHF 121.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Monosialogangliosid GM1 aus Rinderhirn, ≥95%, lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥95%
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H](O[C@@]5(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O5)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C73H131N3O31/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-52(86)76-44(45(83)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-99-69-61(93)59(91)63(50(38-79)102-69)104-71-62(94)67(98-41-47(85)55(87)66-53(74-42(3)81)46(84)35-73(97,107-66)72(95)96)64(51(39-80)103-71)105-68-54(75-43(4)82)65(57(89)49(37-78)100-68)106-70-60(92)58(90)56(88)48(36-77)101-70/h31,33,44-51,53-71,77-80,83-85,87-94,97H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,74,81)(H,75,82)(H,76,86)(H,95,96)/b33-31+/t44?,45?,46-,47?,48+,49+,50+,51+,53+,54+,55?,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64-,65+,66+,67+,68-,69+,70-,71-,73-/m0/s1
InChI key
CNLVNZJJSHZYAS-ALSOZVJRSA-N
General description
Ganglioside sind die Hauptbestandteile neuronaler Zellmembranen und des endoplasmatischen Retikulums. Sie enthalten eine sialierte Polysaccharidkette, die über eine β-Glykosidbindung mit Ceramid verbunden ist. Eine Klassifizierung der Ganglioside finden Sie in Svennerholm, L., et al. (Hg.), Structure and Function of Gangliosides, New York, Plenum, 1980.
Monosialogangliosid GM1 ist ein Haupt-Sialoglykolipid der Neuronenmembranen.
Application
Monosialogangliosid GM1 aus Rinderhirn wird wie folgt verwendet:
  • beim GM1-Capture-ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
  • zur Quantifizierung der Choleratoxin-B-Untereinheit(CTB)-p277-Proteinanreicherung
  • für den Nachweis des hitzelabilen Enterotoxins (LT-B) aus Escherichia coli
  • zum Bestimmen der Affinität des GM1-Gangliosidrezeptors für aus Pflanzen gewonnenes hitzelabiles Enterotoxin LTK63-Protein aus Escherichia coli
Spezifische Rezeptoren für Choleragift, das sich in spätkindlichen Lipidosen im Hirn ansammelt.
Biochem/physiol Actions
Monosialogangliosid GM1 erhält die Calciumhomöostase, neurotrophische Faktorsignalisierung, Membranintegrität und α-Synuclein-Aggregation. Es bindet an die B-Untereinheit von Choleratoxin, was zur Aktivierung der Adenylatcyclase in vielen verschiedenen Zelltypen führt. Das Binden von Choleratoxin an membranassoziiertes Monosialogangliosid GM1 führt zur Translokation der A-Untereinheit von Choleratoxin in das Innere der Zelle für die Katalyse der ADP-Ribosylierung. Außerdem führt das Binden von Choleratoxin an Monosialogangliosid GM1 zur Translokation von NF-κB und Aktivierung von dentritischen Zellen. Monosialogangliosid GM1 ist in verschiedenen In-vivo- und In-vitro-Modellsystemen wirksam bei der Behandlung von zerebraler Ischämie und Demenz, Schlaganfall und Wirbelsäulenverletzungen. Die Anreicherung von GM1 aufgrund von fehlerhaften Säurehydrolysen führt zu GM1-Gangliosidose, einer tödlichen lysosomalen Erkrankung. Es spielt außerdem eine regulatorische Rolle bei der Bildung von neurotoxischen β-Amyloidfibrillen, die mit Morbus Alzheimer in Verbindung stehen und möglicherweise an der Pathogenese der Demyelinisierung bei schubförmig remittierender Multipler Sklerose beteiligt sind.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9652G8397G3018
assay
≥95%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
~98%
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this soluble in DMSO? I see that it is soluble in polar solvents.
    1 answer
    1. Yes, this material is soluble at a minimum of 5 mg/mL in DMSO.