Fortfahren mit
C3755
Kreatinphosphokinase aus Kaninchenmuskel
Type I, salt-free, lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
Synonym(e):
ATP: Creatin N-Phosphotransferase, CPK, Kreatinkinase, Phosphocreatin Phosphokinase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.40
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.40
3500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 93.70
17500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 286.00
35000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 519.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-585-5
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥150 units/mg protein
CHF 81.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type I
Quality Segment
form
salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥150 units/mg protein
mol wt
80-86.2 kDa
solubility
0.25 M glycyl-glycine, pH 7.4: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
foreign activity
ATPase ≤0.01%, Lactic dehydrogenase, hexokinase, myokinase and pyruvate kinase ≤0.001%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Das Enzym von Sigma wurde zur Bestimmung von Phosphokreatin in Neuronen des Hippocampus verwendet, die aus Rattenhirnen isoliert wurden.[1]
E1%(280)= 8.76
Preparation Note
Ergibt bei 5 mg/mL in 0,25 M Glycylglycin, pH 7,4, eine farblose bis leicht gelbliche Lösung.
Analysis Note
Proteingehalt mittels Biuret-Reaktion bestimmt.
Other Notes
Eine Einheit überträgt 1,0 μmol Phosphat aus Phosphokreatin an ADP pro Minute bei einem pH-Wert von 6,5 und bei 30 °C.
Disclaimer
Die Verwendung von 0.1% Albumin im Reaktionspuffer wird empfohlen, um die Inaktivierung aufgrund von Verdünnung zu vermeiden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2384C7886238395
specific activity
≥150 units/mg protein
specific activity
≥300 U/mg, 25 °C, 750 U/mg, 37 °C
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥300 U/mg
form
salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized
form
salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized
mol wt
80-86.2 kDa
mol wt
-
mol wt
80 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.25 M glycyl-glycine, pH 7.4: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
solubility
0.1 M imidazole buffer, pH 6.6: soluble, 0.5% NaHCO3, pH 9.0: soluble
solubility
-
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C3755-17.5KU04061833486313
C3755-1KU04061832923635
C3755-500UN04061833486344
C3755-35KU04061833486337
C3755-3.5KU04061833486320
Questions
  1. How is the activity of this product determined? Which specific assay kit is used? I would like to use it to verify the listed activity on this product's label.
    1 answer
    1. The activity of this product is determined by a specific testing protocol. An assay kit is not used. The detailed protocol can be shared with customers: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/354/182/creatine_phosphokinase.pdf