L0543
LB-Agar-Kanamycin-50 Platten
pre-poured LB agar plates with 50 ug/ml kanamycin
Synonym(e):
kanamycin agar plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
Kapazität
20-25 mL
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Convenient, ready-to-use 10cm format
- Standard formulation plus antibiotic
Komponenten
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
50μg/ml kanamycin
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.