Fortfahren mit
L3147
LB-Bouillon mit Agar (Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium with Agar, suitable for regular E.coli culture.
Synonym(e):
Miller’s LB Agar, Luria Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 153.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 501.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.85
eCl@ss:
42040102
CHF 153.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 10 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(4% solution)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Die LB-Bouillon nach Miller ist ein gerne genutztes Medium für das Mikrobenwachstum, das auch für die Kultivierung von E. coli verwendet wird. Die nährstoffreiche mikrobielle Bouillon enthält Peptide, Aminosäuren, wasserlösliche Vitamine und Kohlenhydrate. Durch Zugabe von Agar erhält man einen festen Nährboden für mikrobielles Wachstum.
Application
Geeignet für die nicht selektive Kultivierung von E.-coli-Stämmen für das Klonen, die DNA-Plasmidproduktion und die Produktion rekombinanter Proteine. Ebenso geeignet für die selektive Kultivierung, wenn entsprechende Antibiotika hinzugefügt werden.
LB-Bouillon mit Agar (Miller) wird zur Erzeugung einer Einzelkolonie für Pseudomonas putida KT2440, zur Ausplattierung von E. coli und zur Erzeugung reiner C14- und MC8M6-Kolonien von Bakterienstämmen verwendet.
Features and Benefits
Eigenschaften des LB-Pulvers nach Miller mit Agar:
  • Einfaches Hochskalieren durch Verwenden größerer Packungsgrößen
  • Eine budgetfreundliche Alternative zu vorgefüllten Platten
  • Standardmäßige Formulierung
Preparation Note
1. 40 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Unter Rühren bis zum Sieden erhitzen, um das Pulver aufzulösen.
3. Bei 121°C 15 Minuten lang autoklavieren.
4. Vor dem Verteilen in sterile Petrischalen auf 50 °C abkühlen.
Zur Herstellung des Mediums nach Luria und Burrows: Dem Medium 1 g Glucose hinzufügen und mit den Herstellungsanweisungen oben fortfahren.
Zur Herstellung des Mediums nach Luria, Adams und Ting (auch LC-Agar genannt): Nach dem Autoklavieren 25 mL steriles Calciumchlorid 0,1 M unter aseptischen Bedingungen hinzufügen.
40 g Pulver in 1 L Wasser geben. Unter Rühren bis zum Sieden erhitzen, um das Pulver aufzulösen. Zur Sterilisierung 15 Minuten lang bei 121 °C autoklavieren. Vor der Zugabe weiterer Stoffe, z. B. Antibiotika, etwas abkühlen lassen (falls erforderlich).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3522L3272L2542
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
composition
Agar, 15 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L , NaCl, 10 g/L
composition
NaCl, 10 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 0.5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
composition
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How many grams per liter?? No info on bottle.
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, the composition in g/L is the following:
      Agar, 15 g/L
      NaCl, 10 g/L
      Tryptone, 10 g/L
      Yeast Extract, 5 g/L
      Helpful?
  2. Can you provide the expiry date for my media? I couldn't find it on the Certificate of Analysis (COA) or the bottle.
    1 answer
    1. The expiry date information can be found on the Certificate of Analysis (COA) or the product packaging. If there is no expiry date information available, your product is covered by a one-year warranty starting from the date it was received at your site.
      Helpful?
  3. There is no instruction on the bottle for LB Broth with agar (L3147-1kg). how much powder medium I should use for making 1L agar?
    1 answer
    1. Preparation instructions for this product are published on the product page under Reconstitution. To reconstitute, add 40g powder to 1 L water. Heat to boiling while stirring to dissolve powder. Autoclave for 15 minutes at 121°C to sterilize. Allow to cool slightly before making additions, such as antibiotics (if desired).
      Helpful?
  4. Will adding magnesium to the culture medium increase cell density?
    1 answer
    1. In microbial broth formulations that do not already contain magnesium, the addition of 10-20 mM MgCl2 or MgSO4 may increase cell densities.  You may need to also increase the shaking speed of the incubator.
      Helpful?
  5. What is the difference among the LB - Miller products?
    1 answer
    1. LB - Miller is available in many types to suit your needs.  The different product formats include powder and liquid form.  The powder form is also available with agar for easy LB-agar plate preparation.L2542 (LB Miller liquid)L3522 (LB Miller powder)L3147 (LB Miller powder with agar)
      Helpful?
  6. Which bacterial culture medium is the best choice for my application?
    1 answer
    1. Each of the broths will likely grow E. coli very well, but there are still general guidelines for choosing a broth when you are working without a protocol. Generally:LB - Miller and LB - Lennox are used for E. coli growth and maintanence, DNA plasmid production and protein production.  The Lennox formulation has a lower salt content required for some salt-sensitive selection antibiotics.LB - Luria low salt is used for special applications where the E. coli growth or other constraints require the lowest possible salt content.Terrific Broth is used for higher yield protein production and high yield DNA plasmid production, because of the faster growth of the E. coli in this medium.SOB is used for protein production, DNA plasmid production and the generation of high-efficiency competent cells.SOC is used for initial growth of competent cells and the transformation procedure.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What are the differences among the Luria, Lennox and Miller LB formulations?
    1 answer
    1. LB, (originally termed lysogeny broth) was initially composed of tryptone, yeast extract, NaCl and glucose.  Soon after, the glucose was omitted (Miller's version), and later the NaCl content lowered by half (Lennox's version).  For some applications, even lower salt is required (Luria's low salt version).