L2542
LB-Bouillon (Miller)
Liquid microbial growth medium
Synonym(e):
Luria-Bertani-Bouillon, Luria-Bouillon, Miller, Miller
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Sterilität
sterile; 0.2 μm filtered
Form
liquid
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.5-7.2
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
room temp
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Die nicht selektive Kultivierung von E.-coli-Stämmen für das Klonen, die DNA-Plasmidproduktion und die Produktion rekombinanter Proteine.
- Die selektive Kultivierung nach Zugabe geeigneter Antibiotika.
- Die Kultivierung von E-coli-Zellen für antibakterielle Assays.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gefiltertes und sterilisiertes gebrauchsfertiges Format
- Praktische Packungsgröße
- Standardmäßige Formulierung
Komponenten
10 g/l NaCl
5 g/l Hefeextrakt
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protokolle
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.