Fortfahren mit
B5264
Kanamycin B -sulfat (Salz)
aminoglycoside antibiotic
Synonym(e):
Bekanamycin -sulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 118.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 199.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 748.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37N5O10 · xH2SO4
Molekulargewicht:
483.51 (free base basis)
UNSPSC Code:
51281654
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5235274
CHF 118.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O10.H2O4S/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18;1-5(2,3)4/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
InChI key
YGTPKDKJVZOVCO-KELBJJLKSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Application
Verwendung als Selektionsmittel für Zellen, die mit Kanamycin-B(neoR, kanR)-Resistenzgen transformiert wurden.
Biochem/physiol Actions
Kanamycin B ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, bei dem es sich um das 2-Amino-2-deoxy-Analogon von Kanamycin A handelt. Wirkungsmechanismus: Bindet an die ribosomale Untereinheit 70S; hemmt die Translokation; bewirkt eine Fehlcodierung. Antimikrobielles Spektrum: Gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Wirkungsmechanismus: Das Produkt wirkt, indem es an die ribosomale 70S-Untereinheit bindet, die Translokation hemmt und eine Fehlcodierung hervorruft.
Widerstandsmechanismus: Aminoglykosid-modifizierende Enzyme (einschließlich Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nukleotidtransferase) können dieses Antibiotikum verändern und seine Wechselwirkung mit Ribsomen verhindern.
Antimikrobielles Spektrum: Kanamycinsulfat ist wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Preparation Note
Kanamycinsulfat ist zu 50 mg/mL wasserlöslich und erzeugt eine klare Lösung. Es ist praktisch unlöslich in Alkohol, Aceton, Chloroform, Ether und Ethylacetat. Eine 1-%-Lösung in Wasser hat einen pH-Wert von 6,5 bis 8,5. Sterile Lösungen können mittels Sterilfiltration durch einen 2-μm-Filter hergestellt werden.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1355006BP861K1637
description
aminoglycoside antibiotic
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications, powder
antibiotic activity spectrum
mycoplasma, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, mycobacteria, mycoplasma
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kanamycin B -sulfat (Salz)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)