Merck
L0168
Sigma-Aldrich
LB-Agar-Ampicillin-50 Platten
pre-poured LB agar plates with 50 μg/ml ampicillin
Synonym(e):
LB Agar Plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
Verfügbarkeit
available only in USA
Kapazität
20-25 mL
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
LB-Agar Platten mit 50 μg/ml Ampicillin
0.05% Amp, 0.5% Hefe, 1% Natriumchlorid, 1% Trypton, 1.5% Agar, 95.95% Wasser
10 eingeschweisste Platten pro Einheit, 20-25 ml pro Platte
Anwendung
Vorgegossene Agarplatten (100 mm) für die Selektion und Erhaltung von Escherichia coli Stämmen, die ampicillinresistent sind oder Plasmide beinhalten, die Ampicillinrestistenz verleihen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Miller′s LB Agar plates provide:
  • Convenient, ready-to-use 10cm format
  • Standard formulation plus antibiotic
Komponenten
15g/L Agar
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
50μg/ml ampicillin
Sonstige Hinweise
The plates must be used within two months of the manufacture date to ensure the antibiotics are fully active. The product may be shipped up until its expiration date but is generally shipped 2-4 weeks before expiration.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.