Wichtige Dokumente
K1750
α-Ketoglutarsäure
≥98.5% (NaOH, titration)
Synonym(e):
2-Oxo-glutarsäure, 2-Oxopentandisäure
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (NaOH, titration)
Form
powder
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)