Merck
O4126
Sigma-Aldrich
Oxalessigsäure
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2-Ketobernsteinsäure, 2-Oxobernsteinsäure, Oxobutandisäure
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.07
Beilstein:
1705475
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Oxalessigsäure ist eine Dicarboxylsäure. Sie ist ein Zwischenprodukt im Zitronensäurezyklus. Sie ist gut löslich in Wasser und ubiquitär vorhanden. Sie wird in den Mitochondrien durch die Aktion von Pyruvat-Carboxylase auf Pyruvat produziert. Abbauprodukte von Oxaloacetat sind unter anderem Malat, Pyrovat und Asparaginsäure.
Anwendung
Oxalessigsäure wird als Substrat verwendet, um die Aktivität von Citrat-Synthase in Cybriden und in Neuroblastomzellen zu messen. Sie wird ebenfalls genutzt, um die Reaktivierung von Malathydrogenase zu messen.
Biochem./physiol. Wirkung
Oxalessigsäure ist ein Zwischenprodukt im Tricarbonsäurezyklus und spielt damit für den Stoffwechsel eine zentrale Rolle. Sie ist Bestandteil der Gluconeogenese. Eine Mutation der Pyruvat-Carboxylase hat eine verringerte Produktion von Oxaloacetat zur Folge. Sie wirkt hemmend auf Succinat-Dehydrogenase und ist ein wichtiger Regulator des mitochondrialen Metabolismus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synergistic coordination of polyethylene glycol with ClpB/DnaKJE bichaperone for refolding of heat-denatured malate dehydrogenase
Nian R, et al.
Biotechnology Progress, 25(4), 10781085-10781085 (2009)
Oxaloacetic acid supplementation as a mimic of calorie restriction
Cash A
Open Longevity Science, 3, 2227-2227 (2009)
Improved mitochondrial and methylglyoxal-related metabolisms support hyperproliferation induced by 50 Hz magnetic field in neuroblastoma cells
Falone S, et al.
Journal of Cellular Physiology, 231(9), 20142025-20142025 (2016)
Oxaloacetic acid mediates ADP-dependent inhibition of mitochondrial complex IIdriven respiration
Fink BD, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(51), 1993219941-1993219941 (2018)
Alexander K H Weiss et al.
Bioscience reports, 40(3) (2020-02-19)
FAH domain containing protein 1 (FAHD1) is a mammalian mitochondrial protein, displaying bifunctionality as acylpyruvate hydrolase (ApH) and oxaloacetate decarboxylase (ODx) activity. We report the crystal structure of mouse FAHD1 and structural mapping of the active site of mouse FAHD1.
Artikel
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Protokolle
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.