Fortfahren mit
K2000
α-Ketoglutaric acid potassium salt
≥98% (enzymatic)
Synonym(e):
2-Oxopentanedioic acid potassium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5O5K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-641-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].OC(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.K/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
XTCZBVVKDHLWKU-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K1875K2010K1750
description
≥98% (enzymatic)
description
≥98% (titration)
description
BioUltra
description
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)