Wichtige Dokumente
349631
2-Oxoglutarsäure-dimethylester
96%
Synonym(e):
α-Ketoglutarsäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
90-95 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
COC(=O)CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
TXIXSLPEABAEHP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.