I7633
IMDM
With ʟ-glutamine and HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IMDM
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Modifiziertes Dulbecco-Medium nach Iscove, With L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Form
powder
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Menge
Rekonstituierung
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable