H4281
EX-CELL® Hybridoma Medium
without antibiotics, antimycotics, L-glutamine, and phenol red, with sodium bicarbonate, HEPES, essential and non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Synonym(e):
Hybridoma Medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
endotoxin tested
for research or for further manufacturing use
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Komponenten
HEPES: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: no
glucose: 2.9 g/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Vorsicht
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable