I3390
IMDM
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
IMDM
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Modifiziertes Dulbecco-Medium nach Iscove, liquid, sterile-filtered, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Rekonstituierung
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable